Fontos dokumentumok
Z777301
Unix SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
UNSPSC kód:
41115730
NACRES:
SB.52
product name
Unix SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-300, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L59
termékcsalád
Unix
kiszerelés
1 ea of
technika/technikák
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
1 cm × 4.0 mm
matrix
fully porous particle
részecskeméret
1.8 μm
pórusméret
200 Å pore size
működési pH
2-8.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Jogi információk
Unix is a trademark of Sepax Technologies
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)