Merck
PHR9290
Supelco
Methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Sodium methyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7NaO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.13
Beilstein:
4165000
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1