Fontos dokumentumok
PHR3040
Methoxsalen
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
8-Methoxypsoralen, 8-MOP, 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammoidin, Methoxsalen, Xanthotoxin
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1417001
API-család
methoxsalen
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
mp
148-150 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)