Merck
PHL89586
Brucine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
10,11-Dimethoxystrychnine, 2,3-Dimethoxystrychnidin-10-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H26N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
394.46
Beilstein:
63046
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRKTZKIUPZVBMF-IBTVXLQLSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)