Merck
PHL89560
Andrograpanin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3,14-Dideoxyandrographolide, 3-[2-[(1R,4aS,5R,8aS)-Decahydro-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethyl]-2(5H)-furanone, ent-19-Hydroxy-8(17),13-labdadien-16,15-olide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H30O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
C[C@@]1(CO)CCC[C@@]2(C)[C@H](CCC3=CCOC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O3/c1-14-5-8-17-19(2,13-21)10-4-11-20(17,3)16(14)7-6-15-9-12-23-18(15)22/h9,16-17,21H,1,4-8,10-13H2,2-3H3/t16-,17-,19+,20+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKKBRRFSRMDTJB-JYBIWHBTSA-N
Általános leírás
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)