Merck
55549
Supelco
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide
analytical standard
Szinonimák:
3-[(1E)-2-[(1R,4aS,5R,6R,8aR)-Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethenyl]- 2(5H)-furanone, ent-(3β,11E)-3,19-Dihydroxy-8(17),11,13-labdatrien-16,15-olide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H28O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
332.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@@H]1CCC(=C)[C@H]2\C=C\C3=CCOC3=O
InChI
1S/C20H28O4/c1-13-4-7-16-19(2,10-8-17(22)20(16,3)12-21)15(13)6-5-14-9-11-24-18(14)23/h5-6,9,15-17,21-22H,1,4,7-8,10-12H2,2-3H3/b6-5+/t15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMJAJFVLHDIEHF-CRBRZBHVSA-N
Általános leírás
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide is a major bitter diterpene lactone component, isolated from F82:F117Andrographis paniculata. It is commonly used for the treatment of fever and infectious fever-causing diseases.
Alkalmazás
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide may be used as an analytical reference standard in plant materials and commercial products of Andrographis paniculata using high-performance liquid chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
HPLC and HPTLC densitometric determination of andrographolides and antioxidant potential of Andrographis paniculata
Akowuah.A.G, et al.
J. Food Compos. Anal., 19(2-3), 118-126 (2006)
HPLC?PDA determination of bioactive diterpenoids from plant materials and commercial products of Andrographis paniculata
Li W and Fitzloff F.J
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 27(15), 2407-2420 (2006)