Merck
PHL89227
Hyperoside
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Quercetin 3-D-galactoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-D-galactoside, Hyperin, Hyperoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H20O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
464.38
Beilstein:
5784795
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
<ul>
<li>Hyperoside is utilized for its antidepressant, antioxidant, and hypoglycemic effects.(Wang et al., 2024).</li>
<li>Also used in modulating the gene expression of GnRH.(Chiavaroli et al., 2024).</li>
</ul>
Biokémiai/fiziológiai hatások
Protects against peroxide-induced oxidative damage to cells by scavenging reactive oxygen species and enhancing activity of anti-oxidant enzymes, in particular, catalase and glutathione peroxidase.
Egyéb megjegyzések
A flavonol glycoside widely distribute in plants, including mimosa and St. John′s wort.
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus eucalyptus hypericum sambucus
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)