Merck
PHL83864
Kaempferol 3-rhamnoside
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Afzelin, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-rhamnoside, Afzeloside, Kaempferin, Kaempferol 3-O-alpha-L-rhamnoside, Kaempferol 3-rhamnoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H20O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
432.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1
InChI
1S/C21H20O10/c1-8-15(25)17(27)18(28)21(29-8)31-20-16(26)14-12(24)6-11(23)7-13(14)30-19(20)9-2-4-10(22)5-3-9/h2-8,15,17-18,21-25,27-28H,1H3/t8-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOSLMHZOJATCCP-AEIZVZFYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
DNA-protective, antioxidant, and anti-inflammatory, UV-absorbing activity, anti-bacterial activities.
Biokémiai/fiziológiai hatások
iNOS inhibitor, NADPH oxidase inhibitor
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Parham Taslimi
Journal of biochemical and molecular toxicology, 34(11), e22566-e22566 (2020-07-03)
Tyrosinase enzyme is a functional oxidase that is extensively divided in nature. It is the main enzyme in melanin synthesis and is also involved in designating the color of mammalian hair and skin. Additionally, it is accountable for the unfavorable