Fontos dokumentumok
PHL89192
(−)-Epicatechin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(−)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane, (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
240 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Long-term effects of iopamidol in aquatic animals: A study investigates the long-term effects of iopamidol as a contrast medium for computed tomography in Cloudy Catsharks, highlighting its safety and utility in veterinary radiology. This research provides valuable insights into the biological impact of diagnostic agents in non-traditional model organisms (Ito et al., 2024).
- Development of hydrogels for MRI detection: A novel application of iopamidol involves its integration into peptide-based hydrogels for enhanced MRI signaling. This innovative approach in material science expands the potential of iopamidol beyond traditional imaging, offering new tools for medical diagnostics and research (Di Gregorio et al., 2023).
- Machine learning in MRI: A study utilizing machine learning techniques to measure pH changes in tissues through acidoCEST MRI with iopamidol, demonstrating the expanding interface between artificial intelligence and medical imaging. This research highlights the utility of iopamidol in facilitating advanced diagnostic capabilities (Li et al., 2023).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?