Merck
PHL80579
Cyanidin 3-sophoroside chloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Cyanidin 3-O-(2-O-β-D-glucopyranosyl)-β-D-glucopyranoside chloride, Cyanidin 3-diglucoside, Sophoroside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H31ClO16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
646.98
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)