Fontos dokumentumok
94419
Neochlorogenic acid
from Lonicera japonica, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
5-O-(trans-3,4-Dihydroxycinnamoyl)-D-quinic acid, trans-5-O-Caffeoylquinic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Lonicera japonica
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
veszteség
≤3.0% loss on drying
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14+,16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWVRJTMFETXNAD-NXLLHMKUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to examine the phenolic content in the roots and aerial parts of Serratula centauroides using high performance liquid chromatography (HPLC) technique
- to study the anti-inflammatory response of dried plum in human synovial fibroblasts (hSF) and bone resorption in rheumatoid arthritic transgenic mice
- for the quantitative and toxicity analysis of green coffee bean extract on human liver carcinoma cell line (HepG2 cells)
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3