Merck
PHL84230
Khasianine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
β2-Solamargine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H63NO11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
721.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
InChI
1S/C39H63NO11/c1-18-8-13-39(40-16-18)19(2)28-26(51-39)15-25-23-7-6-21-14-22(9-11-37(21,4)24(23)10-12-38(25,28)5)48-36-33(46)31(44)34(27(17-41)49-36)50-35-32(45)30(43)29(42)20(3)47-35/h6,18-20,22-36,40-46H,7-17H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,39-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRQDMAXNTWLTDZ-HCTICQNOSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)