Merck
PHL84201
Araloside A
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Chikusetsusaponin IV, Oleanoside E
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C47H74O18
CAS-szám:
Molekulatömeg:
927.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C47H74O18/c1-42(2)14-16-47(41(59)65-39-33(55)30(52)28(50)23(19-48)61-39)17-15-45(6)21(22(47)18-42)8-9-26-44(5)12-11-27(43(3,4)25(44)10-13-46(26,45)7)62-40-34(56)31(53)35(36(64-40)37(57)58)63-38-32(54)29(51)24(20-49)60-38/h8,22-36,38-40,48-56H,9-20H2,1-7H3,(H,57,58)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,28+,29-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-,38-,39-,40+,44-,45+,46+,47-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQSFNXMDCOFFGW-GNDIVNLPSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)