Merck
PHL83344
Theaflavin 3,3′-digallate
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C43H32O20
CAS-szám:
Molekulatömeg:
868.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
crystals
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)C4=Cc5c(cc(O)c(O)c5C(=O)C(O)=C4)[C@H]6Oc7cc(O)cc(O)c7C[C@H]6OC(=O)c8cc(O)c(O)c(O)c8
InChI
1S/C43H32O20/c44-17-7-23(46)21-12-33(62-42(58)15-3-25(48)36(54)26(49)4-15)40(60-31(21)9-17)14-1-19-20(11-30(53)39(57)35(19)38(56)29(52)2-14)41-34(13-22-24(47)8-18(45)10-32(22)61-41)63-43(59)16-5-27(50)37(55)28(51)6-16/h1-11,33-34,40-41,44-51,53-55,57H,12-13H2,(H,52,56)/t33-,34-,40-,41-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEASWHWETFMWCV-ISBUVJFSSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)