Merck
PHL83343
Theaflavin 3′-gallate
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Theaflavin 2B, Theaflavin monogallate B
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H28O16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
716.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C36H28O16/c37-14-5-20(39)18-10-26(45)34(50-27(18)7-14)12-1-16-17(9-25(44)33(48)30(16)32(47)24(43)2-12)35-29(11-19-21(40)6-15(38)8-28(19)51-35)52-36(49)13-3-22(41)31(46)23(42)4-13/h1-9,26,29,34-35,37-42,44-46,48H,10-11H2,(H,43,47)/t26-,29-,34-,35-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPLOTACQBREROW-WQLSNUALSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)