Merck
PHL83051
4-Hydroxybenzoic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.12
Beilstein:
970950
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
213-217 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe carum cinnamomum lycium thymus
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)