Merck
PHL83000
Vicenin II
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Vicenin 2, Violantin, 6,8-Di-C-β-D-glucopyranosylapigenin, Apigenin 6,8-C-di-β-D-glucopyranoside, Apigenin 6,8-diglucoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H30O15
CAS-szám:
Molekulatömeg:
594.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](C2=C(O)C([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C4C(C(C=C(C5=CC=C(O)C=C5)O4)=O)=C2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c28-6-12-17(32)21(36)23(38)26(41-12)15-19(34)14-10(31)5-11(8-1-3-9(30)4-2-8)40-25(14)16(20(15)35)27-24(39)22(37)18(33)13(7-29)42-27/h1-5,12-13,17-18,21-24,26-30,32-39H,6-7H2/t12-,13-,17-,18-,21+,22+,23-,24-,26+,27+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIAAVMJLAGNUKW-VQVVXJKKSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus glycyrrhiza thymus
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)