Merck
PHL83549
Vicenin III
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4′,5,7-Trihydroxyflavone 6-C-glucoside 8-C-xyloside, 6-C-Glucosyl 8-C-xylosylapigenin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H28O14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
564.49
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C26H28O14/c27-6-13-18(32)21(35)23(37)26(40-13)15-19(33)14-10(29)5-12(8-1-3-9(28)4-2-8)39-24(14)16(20(15)34)25-22(36)17(31)11(30)7-38-25/h1-5,11,13,17-18,21-23,25-28,30-37H,6-7H2/t11-,13-,17+,18-,21+,22-,23-,25+,26+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMDUKUSNQNWVET-MCIQUCDDSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)