Merck
PHL80551
ar-Turmerone
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(S)-ar-Turmerone, (S)-2-Methyl-6-(4-methylphenyl)-2-hepten-4-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](CC(=O)\C=C(\C)C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C15H20O/c1-11(2)9-15(16)10-13(4)14-7-5-12(3)6-8-14/h5-9,13H,10H2,1-4H3/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAAJVHHFAXWBOK-ZDUSSCGKSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)