Fontos dokumentumok
PHL80506
Nitidine chloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2,3-Dimethoxy-12-methyl-[1,3]benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium chloride, NSC 146397
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
Formátum
neat
SMILES string
C[N+]1=CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2C3=CC=C4C=C5C(OCO5)=CC4=C31.[Cl-]
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-13-7-17(23-2)18(24-3)8-15(13)14-5-4-12-6-19-20(26-11-25-19)9-16(12)21(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QLDAACVSUMUMOR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)