Merck
PHL80474
4-Hydroxy-L-isoleucine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(2S,3R)-2-Amino-4-hydroxy-3-methylpentanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
CC(O)[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4?,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSCCDBFHNMXNME-DSDZBIDZSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
296.6 °F
Lobbanási pont (C)
147 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)