Merck
PHL80380
Catharanthine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(+)-3,4-Didehydrocoronaridine, (2α,5β,6α,18β)-3,4-Didehydroibogamine-18-carboxylic acid methyl ester, 7-Ethyl-9,10,12,13-tetrahydro-6,9-methano-5H-pyrido[1′,2′:1,2]azepino[4,5-b]indole-6(6aH)-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H24N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
CCC1=C[C@@H]2C[N@H]3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)OC
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18/h4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3/t13-,19+,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMKFQVZJOWHHDV-NQZBTDCJSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Catharanthine is a precursor of the anti-tumor drugs vinblastine and vincristine, formed by dimerization of catharanthine with vindoline. Catharanthine itself is an inhibitor of tubulin self-assembly into microtubules, although not so potent as vinblastine or vincristine. Catharanthine also has anticholinergic activity. It showed muscarinic antagonism at 10 microM and fully inhibited nicotinic receptor mediated diaphragm contractions with an IC50 of 59.6 microM.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)