Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
refined
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
0.910 g/cm3
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
funkcionális csoport
ester
oleic acid
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.