Fontos dokumentumok
SMB01019
Amorfrutin A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
2-hydroxy-4-methoxy-3-(3-methylbut-2-enyl)-6-(2-phenylethyl)benzoic acid, 3-hydroxy-4-isopentenyl-5-methoxybibenzyl-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
molekulatömeg
340.41
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O(C)c1c(c(c(c(c1)CCc2ccccc2)C(=O)O)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C21H24O4/c1-14(2)9-12-17-18(25-3)13-16(19(20(17)22)21(23)24)11-10-15-7-5-4-6-8-15/h4-9,13,22H,10-12H2,1-3H3,(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTNFTPUIYFUXBE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)