PHR2882
Soybean Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Soybean oil, Soya oil from Glycine max
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1617500
API-család
soybean oil
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
törésmutató
n20/D 1.4743 (lit.)
sűrűség
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)