Fontos dokumentumok
G005715
HPLC Analysis of Organic Acids on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (565301-U)
mobile phase: [A] 0.1% (v/v) TFA in [B] water
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 0.2 - 4 g/L in mobile phase
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Analízis megjegyzés
This application demonstrates the suitability of Ascentis RP-Amide for the analysis of organic acids under 100% aqueous conditions.
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Citric acid
    Acrylic acid
    Fumaric acid
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)