G005714
HPLC Analysis of Organic Acids on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 0.1% (v/v) TFA in [B] water
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 0.2 - 4 g/L in mobile phase
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)