G005614
HPLC Analysis of Vitamin D2 and Vitamin D3 on Ascentis® C18
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 290 nm
sample: 50 μg/mL each in acetonitrile
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)