Fontos dokumentumok
Z742491
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
5 x 50 mm flat bottom, for microtubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.61
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
Jellemzők
5 x 50 mm flat bottom, for microtubes
kiszerelés
pkg of 5
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific D1000-M5
Általános leírás
Generator probes for Benchmark′s handheld homogenizer, the D1000.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)