D2622LMSUA
Sulfur in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set A
Javasolt termékek
grade
certified reference material
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
petroleum
format
matrix material
Related Categories
Komponensek
Set A
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.001% (10ppm), 0.01% (100ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm), 0.075% (750ppm), 0.1% (1000ppm); 100 mL ea.
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.001% (10ppm), 0.01% (100ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm), 0.075% (750ppm), 0.1% (1000ppm); 100 mL ea.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)