Merck
BP103
Debrisoquine sulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
3,4-Dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide, Debrisoquin sulfate, Ro 5-33071
About This Item
Lineáris képlet:
C20H26N6 · H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
debrisoquine
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCc2ccccc2C1.NC(=N)N3CCc4ccccc4C3
InChI
1S/2C10H13N3.H2O4S/c2*11-10(12)13-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-13;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5-7H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CAYGYVYWRIHZCQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Debrisoquine sulfate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Willian A da Silveira et al.
Cell, 183(5), 1185-1201 (2020-11-27)
Spaceflight is known to impose changes on human physiology with unknown molecular etiologies. To reveal these causes, we used a multi-omics, systems biology analytical approach using biomedical profiles from fifty-nine astronauts and data from NASA's GeneLab derived from hundreds of