GE29-0181-82
HiPrep™ Q High Performance 16/10
Cytiva 29-0181-82, pack of 1 column
Szinonimák:
HiPrep Q Column, High Performance Q Column
About This Item
Javasolt termékek
ligand
quaternary amine
leírás
Ion Exchanger Type (value)
kiszerelés
pack of 1 column
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 29-0181-82
parameter
1-5 ml/min flow rate
44 psi
ágyméret
16 mm × 100 mm
oszlop belső átmérő
16 mm
Mátrix
6% cross-linked agarose
részecskeméret
24-44 μm
átlagos részecskeméret
34 μm
cleaning
1-14
Működési tartomány
2-12
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Packed with Q Sepharose High Performance strong quarternary ammonium anion exchange resin.
- Small (34 µm) bead size delivers high-performance, high-resolution purifications.
- 20 mL HiPrep column format compatible with single-pump configurations and chromatography systems such as ÄKTA systems.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Protocols
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.
Ez az oldal tisztázza a minta előkészítését, a puffercserét és a sótalanítást, a lipoproteinek, a fenolvörös és az alacsony molekulatömegű szennyeződések eltávolítását az ioncserélő kromatográfiában.