Merck
96607
Supelco
2-Phenylindole
analytical standard
Szinonimák:
NSC 15776, Stabilizer I
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H11N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥ 98.0% (GC)
technika/technikák
HPLC: suitable
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
188-190 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H11N/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13(12)15-14/h1-10,15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for preparation of:
  • Oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Organic light emitting diodes (OLEDs)
  • Anti inflammatory agents
  • Potential cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors
  • Agents for cancer and malaria therapy
  • Antifungal and antibacterial agents
  • Fluorescent probes
Reactant in:
  • Difluorohydroxylation reactions†
  • Mannich-type reactions†
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)