Fontos dokumentumok
91539
Supelco
Metal mix I for cannabis testing
TraceCERT®, 12 elements, (in 8% nitric acid and 0.05% HF)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
(in 8% nitric acid and 0.05% HF)
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Analízis megjegyzés
100mg/L for each component in 8% nitric acid and 0.05% HF:
As, Hg, Cd, Pb, Cr, Ba, Ag, Se, Sb, Cu, Ni, Zn
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Figyelmeztető mondatok
Egyéb veszélyek
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.