Vissza
Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100
Products
Termékkategória
vials (2)
Márka
Supelco (2)
ID (mm)
Külső átmérő (mm)
Térfogat (ml)
Záródás típus
Szín
Fiolaüveg anyaga
Fiolaüveg színe
Termékek szűrése
Showing 1-2 of 2
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
854181-U
Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100,
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
Több
Árazás megtekintése
854180-U
Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100,
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm