1.50453
SeQuant™ ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Szinonimák:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SeQuant™ ZIC-HILIC™ (5µm,200Å) PEEK 100 x 4.6 mm, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L114
termékcsalád
SeQuant™
Jellemzők
endcapped: no
parameter
500 bar pressure
70 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ZIC-HILIC bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
200 Å pore size
működési pH
2-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Development of a HILIC method for the determination of 5-fluorouracil from nano drug delivery systems and rat skin extracts.: This study focuses on developing a HILIC method using SeQuant™ ZIC-HILIC™ for the determination of 5-fluorouracil. The method was applied to analyze samples from nano drug delivery systems and rat skin extracts, highlighting its utility in pharmaceutical and biomedical research (Amasya et al., 2018).
Analízis megjegyzés
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Protocols
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC