Merck
66830-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
Terméknév
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm Guard Cartridge, 3.4 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Anyagok
stainless steel hardware (guard column)
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L26
leírás
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
termékcsalád
BIOshell
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pkg of 3 ea
a címkézés mértéke
0.4% carbon loading
Paraméterek
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
0.5 cm × 2.1 mm
külső felület
15 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 4.2 μmol/m2
Mátrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C4 (butyl) phase
részecskeméret
3.4 μm
pórusméret
400 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
BIOshell Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of BIOshell columns. These BIOshell guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridge is packed with BIOshell Fused-Core particles. Order the guard column holder (66841-U) separately.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
kapcsolódó termék
szükséges, de nincs biztosítva
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.
Protocols
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4