Fontos dokumentumok
WHA2814432
Whatman® high-purity glass microfiber extraction thimbles
glass thimbles, HP, 43 x 123 mm, 25/pk
Szinonimák:
Z742090, extraction thimbles, glass fiber filters
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
NACRES:
NB.24
Anyagok
borosilicate glass
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 25
gyártó/kereskedő neve
Whatman 2814-432
Whatman Article No. 28419029 (US reference)
belső átmérő × Ma
43 mm × 123 mm
Alkalmazás
  • Smoke stack gas monitoring
  • Soxhlet extraction
  • Analyzing pesticide residues
  • Determining oil/fat content of foods (e.g. French fries)
  • Analysis of oil and grease in solid wastes
Tulajdonságok és előnyök
  • Resistant to temperatures up to 500°C
  • Binder-free, no chemical additives
  • Nominal particle retention rating: 0.8 µm
  • Effective when used with solvents incompatible with cellulose materials
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)