61865-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Proteomix® HIC Butyl-NP5, 5μm, NP, L × I.D. 100 mm × 4.6 mm
Anyagok
stainless steel hardware
termékcsalád
Proteomix®
gyártó/kereskedő neve
Sepax 431NP5-4610
kiszerelés
1 ea of
Paraméterek
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
100 mm × 4.6 mm
szennyeződések
<10 ppm metals
Mátrix
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (spherical, highly cross-linked)
mátrix aktív csoport
C4 (butyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
non-porous
Üzemi pH tartomány
2-12
elválasztástechnika
hydrophobic interaction (HIC)
Related Categories
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)