1.50490
SeQuant™ ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 1.0 mm guard Columns (5 pc)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SeQuant™ ZIC-HILIC™ (5µm) 5 x 1 mm (5 pc), column L × I.D. 0.5 cm × 1 mm
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L114
termékcsalád
SeQuant™
Jellemzők
endcapped: no
parameter
400 bar pressure
70 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
0.5 cm × 1 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ZIC-HILIC bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
működési pH
2-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit