Fontos dokumentumok
59038
Column Frits
diam. 1/4 in., porosity 0.5 μm
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
leírás
for Conventional Column Hardware (compression style)
kiszerelés
pkg of 10 ea
Átmérő
1/4 in.
vastagság
0.39 in.
pórusméret
0.5 μm porosity
kompatibilitás
for use with compression style column hardware
Általános leírás
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)