Fontos dokumentumok
Z227331
Frit for Supelco® Filter
stainless steel, pore size 2.0 μm, pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
material
stainless steel
kiszerelés
pkg of 5 ea
pórusméret
2.0 μm
Alkalmazás
This product may be used to protect HPLC columns containing 5 μm or larger particles against particulate matter that gets accumulated during the chromatographic operations.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cserealkatrész
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
A gyakori HPLC-problémák kijavítása az oszlop teljesítményének helyreállítása érdekében, a csúcsproblémák, a retenciós idő, a zaj és a kromatogramok felbontásának kezelése.