Fontos dokumentumok
58934C40
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L68
termékcsalád
SUPELCOSIL
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
12.5% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.4 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
amide, alkyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
pH-tartomány
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Suplex pKb-100 columns feature the same bonded phase functionality as SUPELCOSIL LC-ABZ columns. These specially deactivated columns differ in that Suplex pKb-100 is not endcapped, while SUPELCOSIL LC-ABZ is endcapped. The absence of the end-capping reagent results in better performance from Suplex pKb-100 for the strongest basic compounds, while LC-ABZ is preferred when the sample also contains acids and/or zwitterions.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)