Fontos dokumentumok
BR143352
BRAND® tubing
I.D. 2, O.D. 4, W 1.0 mm
Szinonimák:
Tubing
About This Item
UNSPSC kód:
41105108
NACRES:
NB.35
material
silicone
gyártó/kereskedő neve
BRAND 143352
belső átmérő
2
Hosszúság
25 m
külső átmérő
4
Szélesség
1.0 mm
Általános leírás
The BRAND® tubing is translucent, allowing for easy monitoring of fluid flow. It is autoclavable at 121 °C, making it suitable for sterilization in laboratory settings. However, it is important to note that the tubing has limited chemical resistance when used with concentrated acids, so caution should be exercised in such applications.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)