Fontos dokumentumok
57916-U
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23s ga, 65 μm
Szinonimák:
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with manual holder, size 23s ga
material
blue hub (metallic)
metal alloy fiber
méret
23s ga
kiszerelés
pkg of 3 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PDMS/DVB coating
kompatibilitás
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A comparison between Carboxen®/PDMS coated nitinol core and fused silica core adsorbent SPME fibers for factors, such as coating process, testing process, inertness, raw materials, and durability.
SPME fibers with CAR/PDMS and PDMS/DVB coatings on nitinol core assembly enhance fiber performance for solid phase microextraction.