584618-U
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L11
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
4.7% Carbon loading
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
oszlop H × belső átmérő
5 cm × 4.6 mm
külső felület
90 m2/g
Mátrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
160 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-9
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)