Fontos dokumentumok
53341-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core Phenyl HPLC column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L11
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
3 cm × 3 mm
külső felület
135 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
phenylhexyl phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å
pH-tartomány
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
- A fully automated and fast method using direct sample injection combined with fused-core column on-line SPE-HPLC for determination of ochratoxin A and citrinin in lager beers: Demonstrates the robustness of the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC column in automating the detection of contaminants in beverages. This study showcases the column′s capacity for high throughput analysis, essential for quality control in the food industry, ensuring safety and compliance with regulatory standards (Lhotská et al., 2016).
- Advantages of core-shell particle columns in Sequential Injection Chromatography for determination of phenolic acids: This research highlights the efficiency of the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl column in analyzing complex phenolic compounds, illustrating its superior performance in environmental and pharmaceutical applications. The column′s design enables enhanced separation capabilities, crucial for accurate phenolic profiling in various samples (Chocholouš et al., 2013).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtét patron
kapcsolódó termék
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.