548575-U
Smart SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
material
fused silica fiber
red hub
méret
23 ga
kiszerelés
pkg of 1 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PDMS coating
kompatibilitás
(for volatiles (MW 60 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter
Related Content
A szilárd fázisú mikroextrakció (SPME) egy olyan oldószermentes mintaelőkészítési technika, amely bevonatos szálakat használ a GC vagy HPLC analízis előtt a mintából az érdeklődésre számot tartó analitok kivonására.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.