Fontos dokumentumok
57269
Glass Magnet
mat W × L × thickness 24 in. × 24 in. × 3/16 in., pkg of 1 ea
Szinonimák:
Glass Magnet SHEET 24IN X 24IN X 3/16IN, EA
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
kiszerelés
pkg of 1 ea
alátét Sz × H × vastagság
24 in. × 24 in. × 3/16 in.
Általános leírás
Our Glass Magnet Sheet prevents your glass apparatus from being knocked over accidentally. This 2′ × 2′ sheet (61 cm × 61 cm), with its tacky surface, effectively secures the vessels in place. It can be cut with a razor blade or utility knife to fit strategically on counter tops or in drawers containing fragile glassware. Add it to carts when transporting glass to another lab or into the field.
Jogi információk
Glass Magnet is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)