Fontos dokumentumok
54778
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L7
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
LiChrospher®
a címkézés mértéke
12.5% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
350 m2/g
matrix
octyl
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)